D-VLK-AMC [D-Val-Leu-Lys-AMC]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13201
AATB13201EA 146 EUR InStock
AATB13201
D-VLK-AMC [D-Val-Leu-Lys-AMC]
D-VLK-AMC [D-Val-Leu-Lys-AMC]
D-VLK-AMC is a sensitive, highly specific fluorescent substrate for plasmin.
  • Bright signal
  • High sensitivity
  • Suitable for all fluorescent instrumentation
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité