Beta-Ala-R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13203
AATB13203EA 292 EUR InStock
AATB13203
Beta-Ala-R110
Beta-Ala-R110
Beta-Alanine-R110 is a fluorogenic substrate that might be used for detection pancreatic elastase, arylamidase and beta-alanine aminopeptidase activities.
  • Adaptable fluorogenic substrate
  • Detects enzymes in multiple species
  • Suitable for cell, food, and other sample types
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité