Ala-R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13204
AATB13204EA 283 EUR InStock
AATB13204
Ala-R110
Ala-R110
Ala-R110 is a fluorogenic substrate that might be used for detecting aminopeptidase M substrate, alanyl aminopeptidase and trypsin activities.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité