TF2-HQKLVFFAK-TQ2 [TF2-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Lys-TQ2]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13206
AATB13206EA 927 EUR InStock
AATB13206
TF2-HQKLVFFAK-TQ2 [TF2-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Lys-TQ2]
Protéines et Peptides
TF2-HQKLVFFAK-TQ2 [TF2-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Lys-TQ2] has much stronger fluoresce upon protease cleavage than the commonly used FRET peptide MCA-HQKLVFFA (K-DNP), a secretase FRET peptide substrate.
  • Stable for 12 months
  • Optimised for FRET applications
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité