Ac-DEVD-aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13210
AATB13210EA 127 EUR InStock
AATB13210
Ac-DEVD-aminoluciferin
Ac-DEVD-aminoluciferin
Ac-DEVD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-3 and -7 activities in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité