Z-LEHD-aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13213
AATB13213EA 927 EUR InStock
AATB13213
Z-LEHD-aminoluciferin
Z-LEHD-aminoluciferin
Z-LEHD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-9 activity in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité