Z-IETD-aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13214
AATB13214EA 1250 EUR InStock
AATB13214
Z-IETD-aminoluciferin
Z-IETD-aminoluciferin
Z-IETD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-6 and granzyme B activities in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité