Z-VDVAD-aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13215
AATB13215EA 2020 EUR InStock
AATB13215
Z-VDVAD-aminoluciferin
Z-VDVAD-aminoluciferin
Z-VDVAD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-2 activity in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité