ApoSight™ Green Caspase 3/7 substrate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13290
AATB13290EA 280 EUR InStock
AATB13290
ApoSight™ Green Caspase 3/7 substrate
Tests Essais protéiniques
ApoSight™ Green Caspase 3/7 substrate is the first fluorogenic probe for the direct fluorescence imaing of caspase activities in live cells.
  • unique fluorogenic caspase activity probe for live cells
  • sensitive and accurate detection
  • can be adapted for automation
Attention: Storage: Freeze (< −15 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité