Z-LETD-FMK
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13307
AATB13307EA 137 EUR InStock
AATB13307
Z-LETD-FMK
Z-LETD-FMK
Z-LETD-FMK is a cell permeable, irreversible caspase protease 8 inhibitor that binds to the catalytic site of caspase- 8, which plays an important role in the induction of apoptosis.
  • Caspase and apoptosis inhibitor
  • Minimal cytotoxicity
  • Cell permeable
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité