Ac-DEVD-CHO
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13403
AATB13403EA 146 EUR InStock
AATB13403
Ac-DEVD-CHO
Protéines et Peptides
Ac-DEVD-CHO is a reversible inhibitor of IL-1ß converting enzyme (ICE); inhibits poly(ADP-ribose) polymerase cleavage by apopain (caspase 3).
  • Hazard Class/ Packing Group: 5, II
  • GHS symbol: GHS07
  • Signal Word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité