Z-DEVD-pNA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13422
AATB13422EA 152 EUR InStock
AATB13422
Z-DEVD-pNA
Z-DEVD-pNA
Z-DEVD-pNA is a colorimetric substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
  • Caspase detection
  • Highly coloured signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité