Cbz-IETD-AFC ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13425
AATB13425EA 196 EUR InStock
AATB13425
Cbz-IETD-AFC ≥90%
Cbz-IETD-AFC
Z-IETD-AFC is a fluorogenic caspase-8/granzyme B substrate containing the acetyl (Ac) moiety.
Formule: C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃
MW: 821,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318832
Numéro CAS: 219138-02-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité