Ac-Leu-Glu-His-Asp-AMC ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13426
AATB13426EA 221 EUR InStock
AATB13426
Ac-Leu-Glu-His-Asp-AMC ≥95%
Ac-Leu-Glu-His-Asp-AMC
Caspase 9 is a member of the CED-3 subfamily of the caspase family of cysteine proteases that play an essential role in the execution phase of apoptosis.
Formule: C₃₃H₄₁N₇O₁₁
Numéro MDL: MFCD03788104
Numéro CAS: 292633-16-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité