(Ac-IETD)2-R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13431
AATB13431EA 152 EUR InStock
AATB13431
(Ac-IETD)2-R110
(Ac-IETD)2-R110
Since highly purified rhodamine 110 (R110)-derived substrates are locked in the lactone configuration they are colorless and non-fluorescent.
  • Caspase detection
  • Bright signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité