Native Casein (from Eukaryotic cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13440
AATB13440EA 295 EUR InStock
AATB13440
Native Casein (from Eukaryotic cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Protéines et Peptides
Casein is considered to be a generic substrate for a broad spectrum of proteases.
  • Excellent fluorescence intensity change
  • Signal directly proportional to protease activity
  • Bright signal
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité