Native Casein (from Eukaryotic cells), TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamin)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13441
AATB13441EA 295 EUR InStock
AATB13441
Native Casein (from Eukaryotic cells), TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamin)
Protéines et Peptides
Casein is considered to be a generic substrate for a broad spectrum of proteases.
  • Excellent fluorescence intensity change
  • Signal directly proportional to protease activity
  • Bright signal
  • Ph-independent fluorescence
  • Suitable for low ph
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité