Ac-Leu-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13444
AATB13444EA 147 EUR InStock
AATB13444
Ac-Leu-AMC
Ac-Leu-AMC
Ac-Leu-AMC is a fluorogenic substrate for leucine aminopeptidase.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité