Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13450
AATB13450EA 146 EUR InStock
AATB13450
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide ≥95%
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly-Pro-AMC is a sensitive fluorogenic substrate for detecting dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), a serine protease that cleaves N-terminal dipeptides from polypeptides with L-proline or L-alanine at the penultimate position.
Formule: C₁₇H₂₀BrN₃O₄
Numéro MDL: MFCD00152092
Numéro CAS: 115035-46-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité