Suc-LLVY-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13453
AATB13453EA 146 EUR InStock
AATB13453
Suc-LLVY-AMC
Protéines et Peptides
Suc-LLVY-AMC is a sentive fluorogenic substrate for 20S proteasome, calpains and other chymotrypsin-like proteases.
  • High fluorescence
  • Rapid activation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité