(Ac-ANW)2R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13455
AATB13455EA 295 EUR InStock
AATB13455
(Ac-ANW)2R110
(Ac-ANW)2R110
(Ac-ANW)2R110 is a selective fluorogenic substrate for proteasome 20S-beta 5i.
  • Highly sensitive substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité