Amplite® Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13456
AATB13456EA 442 EUR InStock
AATB13456
Amplite® Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Our Amplite® Fluorometric 20S Proteasome Assay Kit is a homogeneous fluorescent assay that measures the chymotrypsin-like protease activity associated with the proteasome complex either in cultured cells or cell lysates.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité