L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
13458
AATB13458EA 146 EUR InStock
AATB13458
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Ala-AMC is a sensitive fluorogenic protease substrate.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
Numéro MDL: MFCD00037394
Numéro CAS: 96594-10-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité