Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

H-D-Ala-AMC·TFA ≥90%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: H-D-Ala-AMC·TFA, (R)-2-Amino-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)propanamide 2,2,2-trifluoroacetate

13459
AATB13459EA 152 EUR InStock
AATB13459
H-D-Ala-AMC·TFA ≥90%
H-D-Ala-AMC·TFA
This D-Ala-AMC is a fluorogenic aminopeptidase and endopeptidase substrate used for the detection of enzymatic activity of microorganisms collected from the surface of aerobically cold-stored pork and beef.


Formule: C₁₅H₁₅F₃N₂O₅
MW: 360,289 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151971
Numéro CAS: 201847-52-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité