MeO-Succ-Arg-Pro-Tyr-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13460
AATB13460EA 152 EUR InStock
AATB13460
MeO-Succ-Arg-Pro-Tyr-AMC
MeO-Succ-Arg-Pro-Tyr-AMC
MeO-Succ-Arg-Pro-Tyr-AMC is a sensitive fluorogenic substrate for chymotrypsin-like proteases.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité