BOC-Val-Pro-Arg-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13461
AATB13461EA 152 EUR InStock
AATB13461
BOC-Val-Pro-Arg-AMC
BOC-Val-Pro-Arg-AMC
BOC-Val-Pro-Arg-AMC is a sensitive fluorogenic substrate for alpha-thrombin.
  • Alpha-thrombin substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité