(Z-LLE)2R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
13466
AATB13466EA 146 EUR InStock
AATB13466
(Z-LLE)2R110
(Z-LLE)2R110
The non-fluorescent R110 substrates generate the bright green fluorescent rhodamine 110 product that has Ex/Em = 494/521 nm, and can be easily detected with a FITC filter set.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité