Benzoyl-Arg-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13478
AATB13478EA 152 EUR InStock
AATB13478
Benzoyl-Arg-AMC
Benzoyl-Arg-AMC
This Benzoyl-Arg-AMC is a fluorogenic aminopeptidase and endopeptidase substrate used for the detection of enzymatic activity of human alpha-thrombin.
  • Alpha-thrombin detection
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité