Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

13479
AATB13479EA 146 EUR InStock
AATB13479
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC
The weakly fluorescent AMC substrates generate the bright blue fluorescent AMC product that has Ex/Em = 351/430 nm, and can be easily detected with a DAPI filter set.

  • High fluorescence
  • Rapid activation


Numéro CAS: 1431362-79-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acde9910251a9497acc76e0a19613acabc4c14b&vid=1c791e7bd58f77941379ea783baf5077b4ba73a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité