Amplite® Universal Fluorimetric MMP Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13510
AATB13510EA 442 EUR InStock
AATB13510
Amplite® Universal Fluorimetric MMP Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
The matrix metalloproteinases (MMPs) constitute a family of zinc-dependent endopeptidases that function within the extracellular matrix.
  • Bright signal
  • Consistent results
  • In-house quality testing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité