Amplite® Fluorimetric Renin Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13530
AATB13530EA 295 EUR InStock
AATB13530
Amplite® Fluorimetric Renin Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Renin is an enzyme that participates in the body's renin-angiotensin system (RAS) that mediates extracellular volume and arterial vasoconstriction.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité