Mca-PLAQAV-Dpa-RSSSR-NH2
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13560
AATB13560EA 209 EUR InStock
AATB13560
Mca-PLAQAV-Dpa-RSSSR-NH2
Mca-PLAQAV-Dpa-RSSSR-NH2
Mca-PLAQAV-Dpa-RSSSR-NH2 is a fluorogenic peptide substrate for detecting tumor necrosis factor-alpha converting enzyme (TACE or ADAM17) and related enzymes such as ADAM8, ADAM9 and ADAM10.
  • Tumor necrosis factor-alpha converting enzyme detection
  • Bright signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité