FAM-cAMP PDE IV substrat "Green Fluorescence"
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13602
AATB13602EA 460 EUR InStock
AATB13602
FAM-cAMP PDE IV substrat "Green Fluorescence"
FAM-cAMP PDE IV
This green fluorescent cAMP derivative is a specific substrate for phosphodiesterase (PDE) IV.
  • Excellent and specific fluorogenic PDE substrate
  • cAMP research tool
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité