GMP-Fluorescein conjugate pour étalonnage
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13611
AATB13611EA 769 EUR InStock
AATB13611
GMP-Fluorescein conjugate pour étalonnage
GMP-Fluorescein
GMP-Fluorescein conjugate calibrator is desigend to use with green fluorescent FAM-cGMP PDE V substrate, a cGMP derivative that is a specific substrate for phosphodiesterase (PDE) V.
  • Pde V specific
  • High quality
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 800 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité