iFluor® 790, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1364
AATB1364EA 460 EUR InStock
AATB1364
iFluor® 790, Hydrazide
iFluor®
in vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright Fluorescence
  • High Photostability
  • Low Quenching On Proteins
  • Useful For In-Vivo Imaging
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité