iFluor® 770 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1369
AATB1369EA 297 EUR InStock
AATB1369
iFluor® 770 succinimidyl ester
iFluor® 770 succinimidyl ester
iFluor® 770 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~777 nm and ~797 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, particularly antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité