iFluor® 780 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1371
AATB1371EA 309 EUR InStock
AATB1371
iFluor® 780 succinimidyl ester
iFluor® 780 succinimidyl ester
iFluor® 780 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~784 nm and ~808 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, particularly antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité