Amplite® Colorimetric D-Lactate Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13811
AATB13811EA 442 EUR InStock
AATB13811
Amplite® Colorimetric D-Lactate Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Lactic acid is chiral and has two optical isomers: L-lactic acid and D-lactic acid.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité