Amplite® Fluorimetric Glycerol Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
13833
AATB13833EA 516 EUR InStock
AATB13833
Amplite® Fluorimetric Glycerol Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Glycerol is a precursor for the synthesis of triglycerides and phospholipids in liver and adipose tissue.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité