Amplite® Fluorimetric Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13846
AATB13846EA 460 EUR InStock
AATB13846
Amplite® Fluorimetric Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Hypochlorite anion (ClO-) and its protonated form, hypochlorous acid (HClO) are critical reactive oxygen species (ROS) in biological systems.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité