iFluor® 820, Maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1398
AATB1398EA 460 EUR InStock
AATB1398
iFluor® 820, Maleimide
iFluor®
In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=249d826077a1c532eb54845bda2a2378bd9f0f95&vid=1e4888ab06fe2e4cb613188f82b355d01bc32747&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité