Fluorescein di-b-D-galactopyranoside (FDG) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
14001
AATB14001EA 230 EUR InStock
AATB14001
Fluorescein di-b-D-galactopyranoside (FDG) ≥95%
Fluorescein di-b-D-galactopyranoside (FDG)
Although chromogenic assays of beta-galactosidase activity (i.e. X-Gal) are still widely used, the recent advance in fluorescence instrumentation has made fluorogenic substrates (such as FDG and MUG) be several orders of magnitude more sensitive. FDG is considered to be one of the most sensitive fluorogenic substrates available for detecting beta-galactosidase.
Formule: C₃₂H₃₂O₁₅
MW: 656,593 g/mol
Numéro CAS: 17817-20-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité