iFluor® 840, Acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1401
AATB1401EA 442 EUR InStock
AATB1401
iFluor® 840, Acid
iFluor®
in vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61fecc12c6d1a6a185c9fb474fc7f974048d6fd9&vid=c24ed8b3b0009b90bac03477eebadae6e0480b0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité