4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
14014
AATB14014EA 115 EUR InStock
AATB14014
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥95%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucoside is a fluorogenic MU substrate for detecting glucosidase in cell extracts and purified enzyme preparations using a fluorescence microplate reader or fluorometer.
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Numéro MDL: MFCD00063694
Numéro CAS: 18997-57-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité