Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

14016
AATB14016EA 120 EUR InStock
AATB14016
4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate ≥95%
4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate
MUGlcU is a fluorogenic MU substrate for detecting glucuronidase in cell extracts and purified enzyme preparations using a fluorescence microplate reader or fluorometer.


Formule: C₁₆H₁₆O₉·xH₂O
MW: 352,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD09039280
Numéro CAS: 881005-91-0
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité