4-Methylumbelliferyl alpha-D-galactopyranoside
Fournisseur: AAT BIOQUEST
14017
AATB14017EA 133 EUR InStock
AATB14017
4-Methylumbelliferyl alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside is used as a flurogenic substrate for the identification, characterization and kinetic analysis of α-D-glucosidases.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité