Resorufin-β-D-galactopyranoside ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
14019
AATB14019EA 146 EUR InStock
AATB14019
Resorufin-β-D-galactopyranoside ≥95%
Resorufin-β-D-galactopyranoside
Resorufin beta-D-galactopyranoside is a fluorogenic galactosidase substrate that generates a red fluorescent product upon interaction with the enzyme.
Formule: C₁₈H₁₇NO₈
Numéro MDL: MFCD00064055
Numéro CAS: 95079-19-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité