FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
14025
AATB14025EA 442 EUR InStock
AATB14025
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
This non-fluorescent fluorescein substrate generates the bright fluorescein product that has Ex/Em = 492/514 nm, and can be easily detected with a FITC filter set.
  • Cellulase fluorogenic substrate
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité