Xite™ Red beta-D-galactopyranoside
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
14035
AATB14035EA 280 EUR InStock
AATB14035
Xite™ Red beta-D-galactopyranoside
Xite™ Red beta-D-galactopyranoside
Xite™ Red beta-D-galactopyranoside provides a simple and sensitive tool to detect beta-galactosidase (β-gal) activity.
  • Beta-galactosidase fluorogenic substrate
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité