iFluor® 860, Acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1405
AATB1405EA 295 EUR InStock
AATB1405
iFluor® 860, Acid
iFluor®
In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758cdc9876d2d6e83fbe32a7a83bdccdee119eed&vid=e7f96d6ea87d0530ea88edbfd1b55eb778982b81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité